Få mere at vide
3-fluor-4-(4-morpholinylmethyl)benzenboronsyre pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467536
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467536 250 mg 250mg
15457536 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62530.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073354-74-1 | C17H25BFNO3 | 321.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073354-74-1
Molekylær formel C17H25BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 321.20
MDL nummer MFCD09027076
InChI nøgle QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine
PubChem CID 43811063
IUPAC navn 4-[[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(CN2CCOCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 35°C to 40°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 321.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof