Få mere at vide
3-Fluor-4-(2-pyridylcarbamoyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 15420796
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420796 250 mg 250mg
15410796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54122.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 1449133-22-5 | C12H10BFN2O3 | 260,031 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1449133-22-5
Molekylær formel C12H10BFN2O3
Molekylvægt (g/mol) 260.031
MDL nummer MFCD20265181
InChI nøgle CIQKUPRZPUUGGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-4-pyridin-2-yl carbamoyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995642
IUPAC navn [3-fluor-4-(pyridin-2-ylcarbamoyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=N2)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.03
Procent renhed 97%