Få mere at vide
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419518
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419518 250 mg 250mg
15499508 1 g 1g
15409518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63051.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000339-51-4
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
MDL nummer MFCD07368342
InChI nøgle DTGONJAUUOWYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-2-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-6-fluoronitrobenzene, pubchem4756, c7h4no4f, ksc498i1d, 3-fluoro-2-nitro-benzoic acid
PubChem CID 18915920
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Farve White
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid