Få mere at vide
3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10321680 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Artikelnummer. 10321680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433740500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride
CAS 480424-74-6, 109-99-9
CAS min % 8.1, 90.1
CAS Max % 9.9, 91.9
Farve Brown
Tæthed 0.9380g/mL
Kogepunkt 65.0°C to 67.0°C
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C7H6ClFMg
MDL nummer MFCD01311482
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.938
Synonym chloro 3-fluoro-2-methylphenyl magnesium, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chlori, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chlori, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride, 0.50 m in 2-methf, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle CWJCJDHRMGBCQD-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Mg++].[Cl-].CC1=C(F)C=CC=[C-]1
IUPAC navn magnesium(2+) 3-fluoro-2-methylbenzen-1-ide chloride
Molekylvægt (g/mol) 168.88
PubChem CID 16217251
Formel vægt 168.88
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.