Få mere at vide
3-Fluoro-2-methylphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15403447
3-Fluoro-2-methylphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15403447
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15403447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26303.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500912-16-3
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD03788545
InChI nøgle ZESQUNYKCICBQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, 3-fluoro-2-methylphenylacetic acid, 3-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, pubchem24112, 2-3-fluoro-2-methylphenyl aceticacidVis mereVis mindre
PubChem CID 2779247
IUPAC navn 2-(3-fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
SMIL CC1=C(C=CC=C1F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
Smeltepunkt 90°C to 92°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 168.17
Procent renhed 97%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10171982 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer
PartinummerJ15Y021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
Partinummer10141458 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 Artikelnummer
Partinummer10177658 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 Artikelnummer
Partinummer10152585 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 Artikelnummer
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3-Fluoro-2-methylphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™ >