Få mere at vide
3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489487
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489487 1 g 1g
15499487 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52752.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163517-61-1
Molekylær formel C7H8BFO2
Molekylvægt (g/mol) 153.947
MDL nummer MFCD07368679
InChI nøgle NYBIUWJUWTUGFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-3-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-o-tolylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-2-methylphenyl, boronic acid,b-3-fluoro-2-methylphenyl, 3-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, 2-borono-6-fluorotoluene, acmc-1c5qk, 2-methyl-3-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 2783191
IUPAC navn (3-fluor-2-methylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)F)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 142°C to 144°C
Mængde 1 g
Formel vægt 153.95
Procent renhed 98%