Få mere at vide
3-Fluor-2-methylanilin, 98+%
Artikelnummer. p-7026652
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469787 5 g 5g
11479787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22764.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 443-86-7 | C7H8FN | 125,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-86-7
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD00007760
InChI nøgle SLDLVGFPFFLYBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-toluidine, 2-fluoro-6-aminotoluene, 2-amino-6-fluorotoluene, 6-amino-2-fluorotoluene, 3-fluoro-2-methyl-aniline, benzenamine, 3-fluoro-2-methyl, 3-fluoro-2-methylphenylamine, 2-methyl-3-fluoroaniline, hydrochloride, 3-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 285553
IUPAC navn 3-fluor-2-methylanilin
SMIL CC1=C(N)C=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-methylaniline
Smeltepunkt 7 °C
Tæthed 1.099
Kogepunkt 205 °C
Flammepunkt 86 °C (186 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.542
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 125.15
Procent renhed ≥98%