Få mere at vide
3-fluor-2-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444907
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444907 250 mg 250mg
15434907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15444907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32214.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 437-83-2
Molekylær formel C7H8FNO
Molekylvægt (g/mol) 141.145
MDL nummer MFCD00007759
InChI nøgle RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-anisidine, 3-fluoro-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-6-fluoroanisole, 3-fluoro-2-methoxyphenylamine, benzenamine, 3-fluoro-2-methoxy, 3-fuloro-2-methoxyaniline, 3-fluoro-2-methoxy-benzenamine, 3-fluoro-2-methoxybenzenenamine, pubchem2256, pubchem3021
PubChem CID 581109
IUPAC navn 3-fluor-2-methoxyanilin
SMIL COC1=C(C=CC=C1F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-methoxyaniline
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Formel vægt 141.15
Procent renhed 97%