Få mere at vide
3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481989
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481989 5 g 5g
15471989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64683.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375368-80-2
Molekylær formel C7H8FNO
Molekylvægt (g/mol) 141.15
MDL nummer MFCD03095083
InChI nøgle DAQMWRIPXIPMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-methoxy-6-picoline, 2-methoxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-fluoro-2-methoxy-6-methyl-pyridine, pubchem6585, ksc914i9l, abbypharma ap-15-5217, pyridine, 3-fluoro-2-methoxy-6-methyl, pyridine, 3-fluoro-2-methoxy-6-methyl-9ci
PubChem CID 24820319
IUPAC navn 3-fluor-2-methoxy-6-methylpyridin
SMIL COC1=C(F)C=CC(C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine
Farve Farveløs til gul
Mængde 5 g
Formel vægt 141.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske