Få mere at vide
3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, 95%
Artikelnummer. 15482319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482319 25 g 25g
15462319 1 g 1g
15472319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64909.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 871126-15-7 | C7H6BFO3 | 167.93 g/mol
Undergår hidtil uset tautomer omlejring i opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Undergår en hidtil uset tautomer omarrangering i opløsning
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871126-15-7
Molekylær formel C7H6BFO3
Molekylvægt (g/mol) 167.93
MDL nummer MFCD10697421
InChI nøgle GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-2-formylphenyl, acmc-209qf3, 2-formyl-3-fluorophenylboranic acid, 3-fluoro-2-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoro-2-formylphenylboronic acid, boronic acid, b-3-fluoro-2-formylphenyl, contains varying amounts of anhydride
PubChem CID 53412038
IUPAC navn (3-fluor-2-formylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)F)C=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 123°C to 127°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 167.93
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof