Få mere at vide
3-ethynylthiophen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492288
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492288 5 g 5g
15402298 250 mg 250mg
15482288 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55898.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67237-53-0 | C6H4S | 108.158 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67237-53-0
Molekylær formel C6H4S
Molekylvægt (g/mol) 108.158
MDL nummer MFCD04039973
InChI nøgle MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b
PubChem CID 3548422
IUPAC navn 3-ethynylthiophen
SMIL C#CC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethynylthiophene
Tæthed 1.098
Kogepunkt 152°C to 153°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Brydningsindeks 1.58
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 108.16
Procent renhed 96%