accessibility menu, dialog, popup

UserName

CHS

CAS RN 67237-53-0

IUPAC Navn: 3-ethynylthiophene
Synonymer: 3-ethynylthiophene
Molekylvægt (g/mol): 108.16
Molekylformel: C6H4S
InChi Key: MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C#CC1=CSC=C1
Kogepunkt 
  • (3)
  • (2)
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)