missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Ethyl Haloperidol, TRC

Artikelnummer. 30378376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378376 100 mg
30371284 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918700100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391052-87-1
Molekylær formel C23 H27 Cl F N O2
Molekylvægt (g/mol) 403.92
Synonym 4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl)-1-(3-ethyl-4-fluorophenyl)butan-1-one
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(3-ethyl-4-fluoro-phenyl)butan-1-one
SMIL CCc1cc(ccc1F)C(=O)CCCN2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Haloperidol EP Impurity C
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27ClFNO2/c1-2-17-16-18(5-10-21(17)25)22(27)4-3-13-26-14-11-23(28,12-15-26)19-6-8-20(24)9-7-19/h5-10,16,28H,2-4,11-15H2,1H3
Formel vægt 403.1714
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.