CAS RN 1391052-87-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Ethyl Haloperidol, TRC
CAS: 1391052-87-1 Molekylær formel: C23 H27 Cl F N O2 Molekylvægt (g/mol): 403.92 Synonym: 4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl)-1-(3-ethyl-4-fluorophenyl)butan-1-one IUPAC navn: 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(3-ethyl-4-fluoro-phenyl)butan-1-one SMIL: CCc1cc(ccc1F)C(=O)CCCN2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3