Få mere at vide
3-Ethyl-3-pentanol, 97%
Artikelnummer. 11312006
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312006 10 g 10g
11322006 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03025.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597-49-9 | C7H16O | 116.20 g/mol
3-ethyl-3-pentanol blev brugt til at studere virkningen af alkanoler på mikropolariteten og mikroviskositeten af hovedgrupperegionen i de omvendte miceller af AOT-heptan-vand ved fluorescenssondering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-ethyl-3-pentanol blev brugt til at studere virkningen af alkanoler på mikropolariteten og mikroviskositeten af hovedgrupperegionen i de omvendte miceller af AOT-heptan-vand ved fluorescenssondering.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syrer, syrechlorider og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597-49-9
Molekylær formel C7H16O
Molekylvægt (g/mol) 116.20
MDL nummer MFCD00004484
InChI nøgle XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-3-pentanol, triethylcarbinol, 3-pentanol, 3-ethyl, triethylmethanol, triethylmethyl alcohol, tert-heptanol, 3-aethyl-pentanol-3, 3-aethyl-pentanol-3 german, 3-ethyl-3-hydroxypentane, ethyl-3 pentanol-3
PubChem CID 11702
IUPAC navn 3-ethylpentan-3-ol
SMIL CCC(O)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-3-pentanol
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 0.846
Kogepunkt 143°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel (CH3CH2)3COH
Brydningsindeks 1.43
Mængde 10 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1731643
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 116.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethyl-3-pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethyl-3-pentanol