Få mere at vide
3-ethyl-2-iodtoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489802
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489802 25 g 25g
11479802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489802 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10839.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 175277-95-9 | C9H11I | 246.091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-95-9
Molekylær formel C9H11I
Molekylvægt (g/mol) 246.091
MDL nummer MFCD00052855
InChI nøgle PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
PubChem CID 2734195
IUPAC navn 1-ethyl-2-iod-3-methylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC(=C1I)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-2-iodotoluene
Kogepunkt 118°C to 120°C (15 mmHg)
Mængde 25 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 246.08
Procent renhed 98%