Få mere at vide
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol, 98%
Artikelnummer. 11372466
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372466 5 g 5g
11382466 25 g 25g
11392466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06335.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6285-06-9 | C7H12O | 112.17 g/mol
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol anvendes i agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6285-06-9
MDL nummer MFCD00014392
ChEBI CHEBI:52687
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethyl-1-pentyn-3-ol
Tæthed 0.873
Kogepunkt 138°C to 140°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Molekylær formel C4H10O2
Brydningsindeks 1.438
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1740944
Synonym r---1,3-butanediol, r-butane-1,3-diol, 3r-butane-1,3-diol, r-1,3-butanediol, 1,3-butanediol, 3r, r---1,3-butylene glycol, r---butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, r
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
InChI nøgle PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(CCO)O
IUPAC navn (3R)-butan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 90.12
PubChem CID 637497
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%