Få mere at vide
3-Ethoxypropylamin, 99%
Artikelnummer. p-7027155
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430108 100 g 100g
11440108 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23694.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6291-85-6 | C5H13NO | 103,165 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestof og kosmetik. Det bruges også til delvist at åbne den stive oxetankæde og til at identificere Hsp70-modulatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som mellemprodukt i produktionen af farvestoffer og kosmetik. Den bruges også til delvist at åbne den stive oxetankæde og til at identificere Hsp70-modulatorer.
Opløselighed
Blandet i vand.
Noter
Opbevar det væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Hold dig væk fra tændingskilder. Beskyt mod elektrostatisk ladning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6291-85-6
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.165
MDL nummer MFCD00008221
InChI nøgle SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxypropylamine, 1-propanamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-1-propanamine, 3-ethoxy-1-propylamine, propylamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-propylamine, 3-aminopropyl ethyl ether, 3-ethyoxypropylamine, 3-ethoxypropyl amine, 3-ethyloxy-propylamine
PubChem CID 22720
IUPAC navn 3-ethoxypropan-1-amin
SMIL CCOCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxypropylamine
Kogepunkt 136 °C til 138 °C
Flammepunkt 32 °C (91 °F)
Lineær formel CH3CH2O(CH2)3NH2
Mængde 100 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1732287
Formel vægt 103.16
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxypropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-ethoxy-1-Propanamine