Få mere at vide
3-Ethoxypropylamin, 99%
Artikelnummer. 11440108
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440108 500 g 500g
11430108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23694.36
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 6291-85-6 | C5H13NO | 103,165 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestof og kosmetik. Det bruges også til delvist at åbne den stive oxetankæde og til at identificere Hsp70-modulatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og kosmetik. Det bruges også til delvist at åbne den stive oxetankæde og til at identificere Hsp70-modulatorer.
Opløselighed
Blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6291-85-6
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.165
MDL nummer MFCD00008221
InChI nøgle SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxypropylamine, 1-propanamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-1-propanamine, 3-ethoxy-1-propylamine, propylamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-propylamine, 3-aminopropyl ethyl ether, 3-ethyoxypropylamine, 3-ethoxypropyl amine, 3-ethyloxy-propylamine
PubChem CID 22720
IUPAC navn 3-ethoxypropan-1-amin
SMIL CCOCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxypropylamine
Tæthed 0.86
Kogepunkt 136 °C til 138 °C
Flammepunkt 32 °C (91 °F)
Lineær formel CH3CH2O(CH2)3NH2
Brydningsindeks 1.4185
Mængde 500 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1732287
Opløselighedsinformation Blandet i vand.
Formel vægt 103.16
Procent renhed 99%