Få mere at vide
3-Ethoxymethylen-2,4-pentanedion, 97+%
Artikelnummer. 11441040
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441040 5 g 5g
11451040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25445.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33884-41-2 | C8H12O3 | 156,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33884-41-2
Molekylær formel C8H12O3
Molekylvægt (g/mol) 156.18
MDL nummer MFCD07368652
InChI nøgle ITTXGKOHFZJUEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 240418
IUPAC navn 3-(ethoxymethyliden)pentan-2,4-dion
SMIL CCOC=C(C(C)=O)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxymethylene-2,4-pentanedione
Kogepunkt 140°C to 142°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 5 g
Synonym 3-ethoxymethylene pentane-2,4-dione, 3-ethoxymethylene-2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylidene pentane-2,4-dione, acmc-1cmxl, 3-acetyl-4-ethoxy-3-buten-2-one, 3-ethoxymethylene-pentan-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-ethoxymethylene, 2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylene, methyl 1-methylcarbonyl-2-ethoxyvinyl ketone
Formel vægt 156.18
Procent renhed ≥98%