Få mere at vide
3-Ethoxybenzonitril, 95%
Artikelnummer. 11481618
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481618 5 g 5g
11491618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13908.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 25117-75-3 | C9H9NO | 147,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25117-75-3
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00001805
InChI nøgle PFNAUBYHTWDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-ethoxy, benzonitrile, m-ethoxy, m-ethoxy benzonitrile, acmc-20an4n, 3-ethoxybenzenecarbonitrile, 3-ethoxybenzoic acid nitrile
PubChem CID 91283
IUPAC navn 3-ethoxybenzonitril
SMIL CCOC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxybenzonitrile
Tæthed 1.047
Kogepunkt 241°C to 244°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Formel vægt 147.18
Procent renhed 95%