Få mere at vide
3-ethoxybenzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307575
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307575 10 g 10g
11317575 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05721.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 621-51-2 | Molekylærformel: C9H10O3 | Molekylvægt: 166,176 g/mol
3-Ethoxybenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
3-Ethoxybenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærk
Inkompatibel med oxiderende midler. Opbevar under kølige, tørre forhold i en velforseglet beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-51-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00016517
InChI nøgle DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxybenzoate, m-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzoic acid, benzoic acid, m-ethoxy, 3-ethoxybenzoicacid, 3-ethyloxy benzoic acid, 3-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12126
ChEBI CHEBI:27990
IUPAC navn 3-ethoxybenzoesyre
SMIL CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 135 °C til 137 °C
Mængde 10 g
Beilstein 509159
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%