Få mere at vide
3-Ethoxybenzaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxybenzaldehyde |
| Tæthed | 1.07 |
| Kogepunkt | 132 °C til 134 °C (15 mmHg) |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 97% |