Få mere at vide
3-ethoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423188
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423188 2.5 g 2.5g
11433188 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18940.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22924-15-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22924-15-8
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00016606
InChI nøgle QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 89908
IUPAC navn 3-ethoxybenzaldehyd
SMIL CCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxybenzaldehyde
Tæthed 1.07
Kogepunkt 132°C to 134°C (15 mmHg)
Mængde 2.5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.