Få mere at vide
3-ethoxy-5-(trifluormethyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440276
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440276 1 g 1g
15450276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52989.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 871332-96-6 | Molekylformel: C9H10BF3O3 | Molekylvægt: 233,98 g/mol
Reaktant involveret i suzuki-miyaura krydskoblingsreaktioner, aerob oxidativ krydskobling, rhodiumkatalyserede additionsreaktioner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Reaktant involveret i suzuki-miyaura krydskoblingsreaktioner, aerob oxidativ krydskobling, rhodiumkatalyserede additionsreaktioner.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det køligt. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevar ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871332-96-6
Molekylær formel C9H10BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 233.98
MDL nummer MFCD08056361
InChI nøgle ATZRXKHRSOTBAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenyl, 3-ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, acmc-209qhp, 3-ethoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid
PubChem CID 44717589
IUPAC navn [3-ethoxy-5-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL CCOC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 173 °C til 176 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 233.98
Procent renhed 98%