Få mere at vide
3-Ethoxy-4-methoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11414487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414487 5 g 5g
11404487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20489.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 2651-55-0 | C10H11O4 | 195,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2651-55-0
Molekylær formel C10H11O4
Molekylvægt (g/mol) 195.20
MDL nummer MFCD00276591
InChI nøgle DMSAIFTWQMXOBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid,3-ethoxy-4-methoxy, maybridge1_005010, 3-ethoxy-4-methoxybenzoicacid, acmc-1cqm3
PubChem CID 2822957
IUPAC navn 3-ethoxy-4-methoxybenzoesyre
SMIL CCOC1=CC(=CC=C1OC)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 156 °C til 160 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%