Få mere at vide
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11496476
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496476 5 g 5g
11406486 25 g 25g
11416486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24762.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1131-52-8 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd anvendes som
et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-52-8
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00010128
InChI nøgle VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy-4-methoxy, pubchem13135, 3-ethoxy-p-anisaldehyde, acmc-1ca82, 3-ethoxy-4methoxybenzaldehyde, 3ethoxy-4-methoxybenzaldehyde, ksc183c6j, 3-ethoxy-4-methoxybenzaldehyd, 4-methoxy-3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 244728
IUPAC navn 3-ethoxy-4-methoxybenzaldehyd
SMIL CCOC1=C(C=CC(=C1)C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99%