Få mere at vide
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoisk syre, 97%
Artikelnummer. 15494447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494447 5 g 5g
15484447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31812.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1017779-88-2 | C9H8F2O3 | 202,157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-88-2
Molekylær formel C9H8F2O3
Molekylvægt (g/mol) 202.157
MDL nummer MFCD09258723
InChI nøgle KUOUFQUWQYELBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid, jrd
PubChem CID 46737640
IUPAC navn 3-ethoxy-2,4-difluorbenzoesyre
SMIL CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 134 °C til 136 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 202.15
Procent renhed 97%