Få mere at vide
3-(Diphenylphosphino)benzensulfonsyre natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15O3PS.Na/c19-23(20,21)18-13-7-12-17(14-18)22(15-8-3-1-4-9-15)16-10-5-2-6-11-16;/h1-14H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |