Få mere at vide
3-(dimethylsulfamoyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409617 250 mg 250mg
15499607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52838.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 871329-59-8 | C8H12BNO4S | 229.057 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871329-59-8
Molekylær formel C8H12BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 229.057
MDL nummer MFCD07363747
InChI nøgle SGERXKCDWJPIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n,n-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, n,n-dimethyl 3-boronobenzenesulfonamide, 3-dimethylsulfamoyl phenyl boronic acid, 3-n,n-dimethylsulphonamido benzeneboronic acid, 3-dimethylsulfamoyl phenylboronic acid, 3-dimethylsulfamoyl benzeneboronic acid, 3-n,n-dimethylsulfonamidophenyl boronic acid, boronic acid, 3-dimethylamino sulfonyl phenyl, boronic acid,b-3-dimethylamino sulfonyl phenyl, acmc-209qg4
PubChem CID 44119634
IUPAC navn [3-(dimethylsulfamoyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)N(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Dimethylsulfamoyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 229.06
Procent renhed 98%