missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate, TRC

Artikelnummer. 30137274
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137274 1 g
17960815 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4466601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 87453-76-7
Molekylær formel C19 H24 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Synonym 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester, Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]-, 3-(dimethylamino)propyl ester, 3-(Dimethylamino)propyl 2-[(phenylmethyl)amino]benzoate, 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
IUPAC navn 3-(dimethylamino)propyl 2-(benzylamino)benzoate
SMIL CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Formel vægt 312.1838
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.