Få mere at vide
3-Dimethylaminobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 10346370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346370 25 g Plastflaske 25g
10746141 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115750250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-64-9 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-64-9
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00002497
InChI nøgle NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
PubChem CID 66837
IUPAC navn 3-(dimethylamino)benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminobenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150.0°C to 153.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2NC6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 14, 392
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver