Få mere at vide
3-Dimethylaminoakrolein, 90%
Artikelnummer. 12259299 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12259299 5 g Glasflaske 5g
10505110 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12259299 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433320050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 927-63-9 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-63-9
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00006999
InChI nøgle RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-dimethylaminoacrolein, 3-dimethylaminoacrylaldehyde, 3-dimethylamino acrylaldehyde, 3-dimethylamino acrolein, 2-propenal, 3-dimethylamino, e-3-dimethylamino acrylaldehyde, e-3-dimethylamino prop-2-enal, 3-dimethylamino propenal, 2e-3-dimethylamino prop-2-enal, .beta.-dimethylamino acrolein
PubChem CID 638320
SMIL CN(C)\C=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminoacrolein
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 270 °C til 273 °C
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.77
IUPAC navn (E)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Formel vægt 99.13
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Dimethylaminoacrolein, 90%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.