Få mere at vide
[3-(Dimethylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3-(Dimethylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NP.2BrH/c1-24(2)19-12-20-25(21-13-6-3-7-14-21,22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;;/h3-11,13-18H,12,19-20H2,1-2H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 507.0326 |