Få mere at vide
3-(dimethylamino)benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10047659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10047659 1 g 1g
10057659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10047659 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23501-93-1 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23501-93-1
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00017342
InChI nøgle YTUXZVSDDHCTBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino phenyl methanol, 3-dimethylamino benzyl alcohol, 3-dimethylaminobenzyl alcohol, m-dimethylamino benzyl alcohol, benzenemethanol,3-dimethylamino, 3-dimethylamino phenyl methan-1-ol, benzyl alcohol, m-dimethylamino, benzenemethanol, 3-dimethylamino
PubChem CID 90133
IUPAC navn [3-(dimethylamino)phenyl]methanol
SMIL CN(C)C1=CC=CC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 109.0°C to 110.0°C (0.1 Torr)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 151.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.