Få mere at vide
3-Dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468745
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468745 25 g 25g
15458745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34021.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75175-77-8
Molekylær formel C11H12FNO
Molekylvægt (g/mol) 193.22
MDL nummer MFCD00111509
InChI nøgle GTJNUCRUOWBWEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluoro-phenyl-propenone, 4-fluorophenyl 2-dimethylamino ethenyl ketone, e-4'-fluoro-beta-dimethylamino acrylophenone, propenone, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2-propen-1-one, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one #
PubChem CID 5374477
IUPAC navn (E)-3-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
SMIL CN(C)C=CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one
Smeltepunkt 97°C to 99°C
Mængde 25 g
Formel vægt 193.22
Procent renhed 97%