Få mere at vide
3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478645
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478645 5 g 5g
15488645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33797.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62041-46-7
Molekylær formel C12H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.257
MDL nummer MFCD11501639
InChI nøgle QBMMITATXZJWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propen-1-one, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl, 3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-3-dimethylamino-1-3-methoxyphenyl-prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-3'-methoxyacrylophenone
PubChem CID 42573796
IUPAC navn 3-(dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
SMIL CN(C)C=CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylamino-1-(3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Mængde 5 g
Formel vægt 205.26
Procent renhed 95%