Få mere at vide
3-Dimethylamino-1-(2-thienyl)-1-propanone hydrochloride, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449765
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449765 250 mg 250mg
15429765 1 g 1g
15439765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52377.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5424-47-5
Molekylær formel C9H14ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 219.73
MDL nummer MFCD00126349
InChI nøgle HPVHJPMLORARSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-thiophen-2-yl propan-1-one hydrochloride, 3-dimethylamino-1-2-thienyl-1-propanone hydrochloride, 3-dimethylamino-1-2-thienyl-1-propanone hcl, 1-propanone, 3-dimethylamino-1-2-thienyl-, hydrochloride, 2-thienyl 2-dimethylamino ethyl ketone hydrochloride, acmc-209ler, cambridge id 5927860, 2-thienyl-2-dimethylaminoethyl ketone hcl, 2-thienyl 2-dimethylaminoethyl ketone hydrochloride
PubChem CID 2876891
IUPAC navn 3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-one;hydrochloride
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)CCC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylamino-1-(2-thienyl)-1-propanone hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.73
Procent renhed ≥97%