Få mere at vide
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30180293
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180293 100 mg
30179906 50 mg
30180162 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD452240100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22236-07-3
Molekylær formel C7H5NO3F2
Molekylvægt (g/mol) 189.11
Synonym 1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene;
IUPAC navn 1-(difluoromethoxy)-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
Formel vægt 189.0237