Få mere at vide
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Artikelnummer. 11419530
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419530 1 g 1g
11429530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419530 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50345.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 125903-81-3 | C8H8F2O2 | 174.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125903-81-3
Molekylær formel C8H8F2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.15
MDL nummer MFCD00236227
InChI nøgle BBDUCPSYPRGPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethoxy benzyl alcohol, 3-difluoromethoxy phenyl methanol, 3-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, acmc-1c79n, benzenemethanol, 3-difluoromethoxy, alpha,alpha-difluoro-3-hydroxymethyl anisole, 3-difluoromethoxy phenyl methanol
PubChem CID 2736994
IUPAC navn [3-(difluormethoxy)phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Mængde 1 g
Formel vægt 174.15