Få mere at vide
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11416040
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416040 5 g 5g
11406040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26580.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 85684-61-3 | C8H6F2O2 | 172,131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85684-61-3
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00236222
InChI nøgle HFIUSWPRDIPIPN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736985
IUPAC navn 3-(difluormethoxy)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)OC(F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 3-difluoromethoxy benzaldehyde, 3-difluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-difluoromethoxy, pubchem2907, akos bb61, asischem d51297, benzaldehyde,3-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-3-formylbenzene
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%