Få mere at vide
3-(Difluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11915231
Brand: Thermo Scientific Acros 442320050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 22236-08-4
Molekylær formel C7H7F2NO
Molekylvægt (g/mol) 159.14
MDL nummer MFCD00236221
InChI nøgle RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethoxy aniline, m-difluoromethoxyaniline, benzenamine, 3-difluoromethoxy, 3-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 3-difluoromethoxy phenylamine, pubchem8466, acmc-1ckmq, a,a-difluoro-m-anisidine, 3-difluoromethoxyphenylamine
PubChem CID 2774110
IUPAC navn 3-(difluoromethoxy)aniline
SMIL NC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Difluoromethoxy)aniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Kogepunkt 72.0°C to 76.0°C (4.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 159.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Difluoromethoxy)aniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.