Få mere at vide
3-(Difluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Difluoromethoxy)aniline |
| Tæthed | 1.276 |
| Kogepunkt | 201°C to 202°C |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 159.14 |
| Procent renhed | 97% |