Få mere at vide
3-(Difluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430318
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15430318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53468.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22236-08-4
Molekylær formel C7H7F2NO
Molekylvægt (g/mol) 159.14
MDL nummer MFCD00236221
InChI nøgle RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethoxy aniline, m-difluoromethoxyaniline, benzenamine, 3-difluoromethoxy, 3-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 3-difluoromethoxy phenylamine, pubchem8466, acmc-1ckmq, a,a-difluoro-m-anisidine, 3-difluoromethoxyphenylamine
PubChem CID 2774110
IUPAC navn 3-(difluoromethoxy)aniline
SMIL NC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Difluoromethoxy)aniline
Tæthed 1.276
Kogepunkt 201°C to 202°C
Brydningsindeks 1.51
Mængde 25 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 159.14
Procent renhed 97%