missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Des[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl-7-[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl Raloxifene (>90%), TRC

Artikelnummer. 30367449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367449 1 mg
30351933 25 mg
30349921 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2970501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391054-73-1
Molekylær formel C28 H27 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 473.58
Synonym Methanone, [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-7-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothien-7-yl][4-(2-piperidin-1-yl)ethoxy]-phenyl]methanone, Raloxifene Hydrochloride Imp. B (EP)
IUPAC navn [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-7-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone
SMIL Oc1ccc(cc1)c2cc3ccc(O)c(C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4)c3s2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Des[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl-7-[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl Raloxifene
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C28H27NO4S/c30-22-9-4-19(5-10-22)25-18-21-8-13-24(31)26(28(21)34-25)27(32)20-6-11-23(12-7-20)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
Formel vægt 473.1661
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.