Få mere at vide
3'-Deoxyadenosine, 98%
Artikelnummer. p-7043068
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
25mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15446859
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65366.MA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 73-03-0 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-03-0
Molekylær formel C10H13N5O3
Molekylvægt (g/mol) 251.25
MDL nummer MFCD00037998
InChI nøgle OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
Synonym cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
PubChem CID 6303
ChEBI CHEBI:29014
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Deoxyadenosine
Farve White
Mængde 10 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 35194
Merck Index 14,2529
IUPAC navn (2R,3R,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formel vægt 251.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder