Få mere at vide
3'-Deoxyadenosin, 98%
Artikelnummer. 15456859
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456859 25 mg 25mg
15446859 10 mg 10mg
15466859 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15456859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65366.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1473.90 DKK
    1195.65 DKK / 25mg
    Spare 278.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 73-03-0 | C10H13N5O3 | 251,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-03-0
Molekylær formel C10H13N5O3
Molekylvægt (g/mol) 251.25
MDL nummer MFCD00037998
InChI nøgle OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
Synonym cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
PubChem CID 6303
ChEBI CHEBI:29014
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Deoxyadenosine
Farve Hvid
Mængde 25 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 35194
Merck Index 14,2529
IUPAC navn (2R,3R,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formel vægt 251.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver