Få mere at vide
3-Deoxy-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxy-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O5/c1-11(2)13-6-9(16-11)7-5-8-10(14-7)17-12(3,4)15-8/h7-10H,5-6H2,1-4H3 |