Få mere at vide
3-Decen-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439526
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439526 25 g 25g
11429526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19256.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10519-33-2
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00015700
InChI nøgle JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Synonym 3-decen-2-one, heptylidene acetone, oenanthylidene acetone, e-3-decen-2-one, unii-z22804bqxd, 3e-dec-3-en-2-one, e-dec-3-en-2-one, dec-3-en-2-one, fema no. 3532, enanthylidene acetone
PubChem CID 5363233
IUPAC navn (E)-dec-3-en-2-one
SMIL CCCCCCC=CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Decen-2-one
Tæthed 0.84
Mængde 25 g
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%