Få mere at vide
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 15488696
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488696 5 g 5g
15498696 250 mg 250mg
15478696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64098.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162401-62-9 | C12H12F2O4 | 258.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162401-62-9
Molekylær formel C12H12F2O4
Molekylvægt (g/mol) 258.221
MDL nummer MFCD04621687
InChI nøgle IGFDIFLMMLWKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy, roflumilast intermediate, roflumilast intermediate b, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoicacid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy 4-difluoromethoxy benzoic acid
PubChem CID 2394006
IUPAC navn 3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluormethoxy)benzoesyre
SMIL C1CC1COC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)OC(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 118°C to 120°C
Mængde 5 g
Beilstein 11413145
Formel vægt 258.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof